Tisk…
N,N-Dimethylformamide-[carbonyl-¹³C] (99% ¹³C )
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Nebezpečí
PROOCIL-CLM-503-1EA 18460 CZK
PROOCIL-CLM-503-1 CAMBCLM-503.1G
N,N-Dimethylformamide-[carbonyl-¹³C] (99% ¹³C )
N,N-Dimethylformamide-[carbonyl-¹³C]
Vzorec: HCOON(CH₃)₂
CAS číslo: 32488-43-0
UN: 2265
ADR: 3,III