Tisk…
Acetic anhydride-[2,2'-¹³C₂] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL487848-250MGEA 18520 CZK
SIAL487848-250MG
Acetic anhydride-[2,2'-¹³C₂] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetic anhydride-[2,2'-¹³C₂]
Vzorec: C₄H₆O₃
MDL Number: MFCD00083863
CAS číslo: 98006-45-2
UN: 1715
ADR: 8,II