Tisk…
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L16369.MDEA 2250 CZK
L16369.MD L16369.03
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₉BO₄
MW: 191,98 g/mol
Bod tání: ∼ 218 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075738
CAS číslo: 216144-91-1
EINECS: 000-000-0