Tisk…
Hexafluorophosphoric acid 60% (w/w) in water
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO191110250EA 883 CZK
ACRO191110250 ACRO191115000
Hexafluorophosphoric acid 60% (w/w) in water
Hexafluorophosphoric acid
Vzorec: HF₆P
MW: 145,97 g/mol
Hustota: 1,75 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011350
CAS číslo: 16940-81-1
EINECS: 241-006-5
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow-green Solution
Assay Titrimetry ≥55.0 %