Tisk…
DL-Methionine sulphone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL64410-5GEA 5050 CZK
SIAL64410-5G
DL-Methionine sulphone, Sigma-Aldrich®
DL-Methionine sulphone
Vzorec: C₅H₁₁NO₄S
MW: 181,21 g/mol
MDL Number: MFCD00025079
CAS číslo: 820-10-0
EINECS: 212-466-4