Tisk…
DL-Methionine sulphoxide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A18081.06EA 1760 CZK
A18081.06
DL-Methionine sulphoxide ≥98%
DL-Methionine sulphoxide
Vzorec: C₅H₁₁NO₃S
MW: 165,21 g/mol
Bod tání: ∼ 230 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002620
CAS číslo: 62697-73-8
EINECS: 263-700-7