Tisk…
L-Methionine sulphoxide
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J62873.06EA 5500 CZK
J62873.06 J62873.03 J62873.14
L-Methionine sulphoxide
L-Methionine sulphoxide
Vzorec: C₅H₁₁NO₃S
MW: 165,2 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063093
CAS číslo: 62697-73-8
EINECS: 221-758-0