Tisk…
DL-Methionine sulphoxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL64430-5G-FEA 0 CZK
SIAL64430-5G-F
DL-Methionine sulphoxide, Sigma-Aldrich®
DL-Methionine sulphoxide
Vzorec: C₅H₁₁NO₃S
MW: 165,21
MDL Number: MFCD00002620
CAS číslo: 62697-73-8
EINECS: 263-700-7