4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L07626.06EA
2500
CZK
L07626.06
4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone ≥98%
4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone
Vzorec:
C₁₀H₁₀BrNO₂ MW: 256,10 g/mol Bod tání: 139…141 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051781 CAS číslo: 101209-08-9 |