1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L11318.06EA
4400
CZK
L11318.06
L11318.14
L11318.03
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 95%
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Vzorec:
C₄H₄F₃NO MW: 139,08 Bod varu: 68…69 °C (40 mmHg) Hustota: 1,276 Bod vzplanutí: 60 °C (140 °F) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00040885 CAS číslo: 335-08-0 EINECS: 000-000-0 UN: 2929 ADR: 6.1,II |