N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL122262-1LEA
0
CZK
SIAL122262-1L
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Vzorec:
C₁₄H₃₂N₂O₄ MW: 292,42 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004534 CAS číslo: 102-60-3 EINECS: 203-041-4 |