Tisk…
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate ≥99.8% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
36661.14EA 5840 CZK
36661.14
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate ≥99.8% (metals basis)
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Vzorec: C₂₄H₄₅O₆Y
MW: 518,524 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070441
CAS číslo: 103470-68-4