Tisk…
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL369144-5GEA 0 CZK
SIAL369144-5G SIAL369144-1G
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid, Sigma-Aldrich®
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Vzorec: C₄H₃F₃O₂
MW: 140,06
MDL Number: MFCD00042424
CAS číslo: 381-98-6
UN: 3261
ADR: 8,II