Tisk…
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L19298.06EA 2300 CZK
L19298.06
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 96%, ChiPros®
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Vzorec: C₁₅H₁₇N
MW: 211,31
Bod varu: 171 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,010
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015010
CAS číslo: 38235-77-7