(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L19299.06EA
1250
CZK
L19299.06
L19299.14
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Vzorec:
C₁₅H₁₇N MW: 211,31 Bod varu: 171 °C (15 mmHg) Hustota: 1,010 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066325 CAS číslo: 17480-69-2 |