Tisk…
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H30941.06EA 9930 CZK
H30941.06 H30941.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276,136 g/mol
Bod tání: 57…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03453660
CAS číslo: 269409-99-6