Tisk…
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL527548-1GEA 0 CZK
SIAL527548-1G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276,136 g/mol
MDL Number: MFCD03093896
CAS číslo: 269410-00-6