Tisk…
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL574694-1GEA 1360 CZK
SIAL574694-1G
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248,083 g/mol
MDL Number: MFCD03411930
CAS číslo: 269409-73-6