Tisk…
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H26825.03EA 1120 CZK
H26825.03 H26825.06
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248,08 g/mol
Bod tání: 227…231 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863710
CAS číslo: 180516-87-4