Tisk…
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL513490-5GEA 0 CZK
SIAL513490-5G
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248,08 g/mol
MDL Number: MFCD01863710
CAS číslo: 180516-87-4