Tisk…
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52877.MDEA 1580 CZK
H52877.MD
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₆BNO₆
Bod tání: 246…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411932
CAS číslo: 377780-80-8