2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H25867.06EA
3440
CZK
H25867.06
H25867.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₁BO₄ MW: 193,99 g/mol Bod tání: 130…133 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179453 CAS číslo: 380430-53-5 |