Tisk…
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL683833-5GEA 0 CZK
SIAL683833-5G SIAL683833-1G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99
MDL Number: MFCD02179453
CAS číslo: 380430-53-5