3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL574651-5GEA
0
CZK
SIAL574651-5G
SIAL574651-1G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₁BO₄ MW: 193,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD02179444 CAS číslo: 4334-87-6 |