4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL574643-1GEA
0
CZK
SIAL574643-1G
SIAL574643-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₁BO₄ MW: 193,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD02179441 CAS číslo: 4334-88-7 |