Tisk…
3-Carboxyphenylboronic acid
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B25315.06EA 4290 CZK
B25315.06 B25315.03
3-Carboxyphenylboronic acid
3-Carboxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BO₄
MW: 165,94
Bod tání: ∼ 240 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036833
CAS číslo: 25487-66-5
EINECS: 000-000-0