Tisk…
4-Carboxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL456772-1GEA 0 CZK
SIAL456772-1G SIAL456772-10G
4-Carboxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Carboxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
MDL Number: MFCD00151801
CAS číslo: 14047-29-1