4-Carboxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL456772-1GEA
0
CZK
SIAL456772-1G
SIAL456772-10G
4-Carboxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Carboxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₇BO₄ MW: 165,94 g/mol |
MDL Number:
MFCD00151801 CAS číslo: 14047-29-1 |