3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H29348.03EA
1530
CZK
H29348.03
H29348.06
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid ≥97%
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₆BNO₆ MW: 210,94 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00757433 CAS číslo: 101084-81-5 |