Tisk…
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL721042-1GEA 0 CZK
SIAL721042-1G SIAL721042-5G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BNO₆
MW: 210,94
MDL Number: MFCD00757433
CAS číslo: 101084-81-5