3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL680532-10GEA
0
CZK
SIAL680532-10G
SIAL680532-1G
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₂BNO₂ MW: 164,9974 g/mol |
MDL Number:
MFCD01318996 CAS číslo: 178752-79-9 |