Tisk…
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL721379-5GEA 0 CZK
SIAL721379-5G SIAL721379-1G
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₆H₉BClNO₂
MDL Number: MFCD02258096
CAS číslo: 863753-30-4