Tisk…
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52595.03EA 2410 CZK
H52595.03 H52595.06
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₆H₉BClNO₂
MW: 173,41
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191748
CAS číslo: 85006-23-1
EINECS: 285-052-4