Tisk…
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL708887-250MGEA 0 CZK
SIAL708887-250MG SIAL708887-1G
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₆H₉BClNO₂
MW: 173,41
MDL Number: MFCD03001333
CAS číslo: 80460-73-7