Tisk…
5-Chloro-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53016.MDEA 3300 CZK
H53016.MD
5-Chloro-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
5-Chloro-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BClO₄
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363744
CAS číslo: 871329-55-4