Tisk…
2-Chloro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52999.MDEA 2310 CZK
H52999.MD H52999.03
2-Chloro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Chloro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BClO₄
MW: 214,41 g/mol
Bod tání: 230…232 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689528
CAS číslo: 913835-92-4