Tisk…
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 96%
Varování
H53043.03EA 11090 CZK
H53043.03
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 96%
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659869
CAS číslo: 850568-07-9