Tisk…
2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL530387-25GEA 0 CZK
SIAL530387-25G SIAL530387-5G
2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,57
MDL Number: MFCD00035925
CAS číslo: 6358-08-3
EINECS: 228-761-6