4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
Dodavatel: ABCR GMBH
|
Varování
|
ABCRAB124976.0005EA
0
CZK
ABCRAB124976.0005
A19720.06
A19720.14
A19720.22
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Vzorec:
C₆H₇Cl₂NO Bod tání: 254…256 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143110 CAS číslo: 52671-64-4 |