Tisk…
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL720852-1GEA 0 CZK
SIAL720852-1G
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₆BFO₄
MW: 266,07 g/mol
MDL Number: MFCD12756466
CAS číslo: 1050423-87-4