Tisk…
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H55993.03EA 23200 CZK
H55993.03 H55993.MD
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11855833
CAS číslo: 874289-30-2