Tisk…
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53117.MDEA 2940 CZK
H53117.MD H53117.03
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BFNO₃
MW: 211,00 g/mol
Bod tání: 147…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436060
CAS číslo: 874289-13-1