Tisk…
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53045.MDEA 2650 CZK
H53045.MD
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BFNO₃
MW: 211,00
Bod tání: 143…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235102
CAS číslo: 874289-46-0