Tisk…
3-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53149.03EA 11740 CZK
H53149.03 H53149.MD
3-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363793
CAS číslo: 871332-63-7