Tisk…
2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53178.03EA 14830 CZK
H53178.03 H53178.MD
2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BFNO₃
MW: 196,97
Bod tání: 174…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436028
CAS číslo: 874289-40-4