Tisk…
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52971.MDEA 755 CZK
H52971.MD H52971.03
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436034
CAS číslo: 603122-84-5