Tisk…
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52756.MDEA 2030 CZK
H52756.MD
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095367
CAS číslo: 850568-05-7