Tisk…
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53084.03EA 20460 CZK
H53084.03 H53084.MD
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96
Bod tání: 138…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363749
CAS číslo: 871329-62-3