Tisk…
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H55857.MDEA 2170 CZK
H55857.MD H55857.03 H55857.14 H55857.06
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458473
CAS číslo: 851135-07-4