Tisk…
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid ≥98%
Varování
H52886.03EA 9780 CZK
H52886.03 H52886.MD
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid ≥98%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93
Bod tání: 264…266 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363791
CAS číslo: 871329-84-9