N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L12531.14EA
8860
CZK
L12531.14
L12531.06
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline ≥99%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Vzorec:
C₈H₅F₆NO₄S₂ MW: 357,25 g/mol Bod tání: 100…102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000404 CAS číslo: 37595-74-7 |